Acetonitril, Multisolvent® ACS für die HPLC, für die UV-Spektrophotometrie
Gefahr
Synonyms: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
SCARAC0333.030SEA 0 CHF
SCARAC03334000 SCARAC03331000 SCARAC0333.030S SCARAC03332500
Acetonitril, Multisolvent® ACS für die HPLC, für die UV-Spektrophotometrie
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg