Calciumchlorid Dihydrat
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
RC-031EA
333
CHF
RC-031
Calciumchlorid Dihydrat
Calciumchlorid Dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O MW: 147,01 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 176 °C Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |