2-Phenyl-1,3-propandiol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 203 CHF
H56761.06 H56761.14
2-Phenyl-1,3-propandiol 98
2-Phenyl-1,3-propandiol
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Formel: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152.19 g/mol
Melting Pt: 53…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236056
CAS-Nummer: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2