Lichtgrün SF gelblich
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium DinatriumsalzAcid Green 5
720-0335EA 349 CHF
720-0335
Lichtgrün SF gelblich
Lichtgrün SF gelblich
Light green SF is a bluish green. it is used to stain bacteria , algae and yeast in various methods
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792,86 g/mol
Melting Pt: 288…289 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
IVDLogo