5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
H56968.03
H56968.06
H56968.03EA
129
CHF
H56968.03
H56968.06
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162,11 g/mol Melting Pt: 39…43 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862656 CAS-Nummer: 106877-33-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)