Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84598.600EA 18.2 CHF
84598.600
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,00998 - 0,01020 mol/l