3-Chlor-5-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31960.03 H31960.06
H31960.03EA 39.3 CHF
H31960.03 H31960.06
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure ≥98%
3-Chlor-5-methoxybenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 82477-67-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 MDL No.: MFCD01317994
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317994
CAS-Nummer: 82477-67-6