cis,cis-1,5-Cyclooctadien ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: cis,cis-Cycloocta-1,5-diene, (Z,Z)-1,5-Cyclooctadiene
Stabilization: Stabilisiert mit IRGANOX 1076
B21196.AK B21196.AU
B21196.AKEA 56.7 CHF
B21196.AK B21196.AU
cis,cis-1,5-Cyclooctadien ≥99% stabilisiert
cis,cis-1,5-Cyclooctadien
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076
Purity: 99% CAS No.: 1552-12-1 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Unpleasant Melting Point: -70° Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1209288 UN No.: 2520 MDL No.: MFCD00001752
Formel: C₈H₁₂
MW: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 151…152 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.880
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001752
CAS-Nummer: 1552-12-1
EINECS: 216-291-4
UN: 2520
ADR: 3 III