Ammoniumsulfat
Lieferant: G Bioscienes
RC-019 RC-018
RC-019EA 270 CHF
RC-019 RC-018
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Melting Pt: 336…339 °C
Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559