Barbitursäure ≥98%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: 2,4,6-TrihydroxypyrimidinN,N'-Malonylharnstoff
B654-05EA 145 CHF
B654-05
Barbitursäure ≥98%, J.T.Baker®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…252 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test