PIG® HAM-O® Universal Polster- und Rollmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT116 MAT267 MAT268 MAT269
NEWPMAT116EA 405 CHF
NEWPMAT116 NEWPMAT267 NEWPMAT268 NEWPMAT269
PIG® HAM-O® Universal Polster- und Rollmatten
Absorptionsmaterial
„Hamouflage“-Oberfläche kaschiert Schmutz und lässt die Matten so immer sauber aussehen. Abriebfeste Oberschicht hält Fußgängerverkehr in Gängen und Fußwegen stand.
  • Exklusive „Hamouflage“-Oberschicht hilft beim Einsparen von Produkt- und Abfallkosten; aufgesaugter Schmutz bleibt unsichtbar, so kann die Matte länger verwendet werden
  • Schneller „windelähnlicher“ Flüssigkeitstransport leitet diese nach innen; Verschüttungen verschwinden in Sekunden
  • Robuste, Deckschicht aus Spinnvlies hält starkem Fußgängerverkehr stand; selbst wenn es gesättigt ist reißt es nicht, franst nicht aus und stellt auch keine Stolpergefahr dar.
  • Unter der Oberschicht aus Ham-O befindet sich die bewährte achtlagige Konstruktion aus 100% Polypropylen
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
  • Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie Zellulosematten; schmilzt bei starker Hitzeeinwirkung während der Anwendung
Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden. Die schwere Ausführung ermöglicht eine bessere Haltbarkeit und Saugfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben und großflächige Reinigungen. Die Rollen eignen sich ideal für Laufwege und große Bereiche um Leckagen und Versprühungen aufzusaugen.