Universalkupplungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
F772-08 F770-08
BOHLF772-08EA 62.6 CHF
BOHLF772-08 BOHLF770-08
Universalkupplungen, BOLA
Befestigungsmaterial Schrauben
PTFE, weiß.
  • Temperaturbeständigkeit: von -200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Kupplung zum Übergang von M6-Gewinde auf UNF ¼" 28 G-Gewinde. Das M6-Gewinde ist durch eine Rille gekennzeichnet.
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Order Now