Allzweckhandschuhe, Edge®
Lieferant: Ansell
40-157/10 40-157/9 40-400/10 40-400/8 40-400/9
ANSE40-157/10EA 13.1 CHF
ANSE40-157/10 ANSE40-157/9 ANSE40-400/10 ANSE40-400/8 ANSE40-400/9
Allzweckhandschuhe, Edge®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Baumwoll-Interlockstoff mit Nitrilschaumbeschichtung bieten mechanischen Schutz. Bei Arbeiten mit leicht öligen Teilen gewährleistet die poröse Nitrilbeschichtung eine sehr gute Griffsicherheit.
  • Schmiegt sich perfekt an die Hand an: Rascheres Arbeiten, mehr Beweglichkeit
  • Kann Spaltleder überdauern
  • Anatomisch, leicht, flexibel und robust: Ideal für zügige und präzise Arbeiten
  • Antistatisch gemäß EN 1149
Ideal für Montage von Metall- und Bauteilen, Metallverarbeitung, Wartungsarbeiten, Warenannahme und Versand, Bedienung von Stanzapparaten und Pressen, Schleifen und Putzen und Punktschweißen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121A), Kat. II