Industriehandschuhe, ölabweisend, ActivArmr® Hycron®
Lieferant: Ansell
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 63.7 CHF
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Industriehandschuhe, ölabweisend, ActivArmr® Hycron®
Handschuhe
Diese Baumwolljersey-Handschuhe sind entweder mit einer ¾-Tauchbeschichtung oder einer vollständigen Nitrilbeschichtung erhältlich.
  • Dreimal widerstandsfähiger als robustes Leder: Ideal für raue Umgebungen
  • Spezielle Nitril-Formulierung bietet überragende Beständigkeit gegen scharfe und scheuernde Materialien
  • Bietet eine hervorragende Barriere gegen Fett und Öl; zersetzt sich nicht wie Leder oder Baumwolle
  • Hergestellt ohne Silikon – garantiert sauber für die Metall- und Motorenfertigung
  • Antistatisch gemäß EN 1149
  • Dank der großen Auswahl an Stulpenarten und -
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell 27-810 27-600 27-607 27-805 27-805 27-805
Beidseitig tragbar / handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch Handspezifisch
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar wieder verwendbar wieder verwendbar wieder verwendbar wieder verwendbar wieder verwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Baumwolle Baumwolle Baumwolle Baumwolle Baumwolle Baumwolle
Oberfläche Fully coated ¾ dipped ¾ dipped Fully coated Fully coated Fully coated
Stulpenart Sicherheitsstulpe Strickbündchen Sicherheitsstulpe Sicherheitsstulpe Sicherheitsstulpe Sicherheitsstulpe
EN Standard EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B)
Antistatisch + + + + + +