Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Lieferant: Ansell
23-193/10 23-173/10 23-191/10 23-173/11 23-191/11 23-193/11
ANSE23-193/10EA 19 CHF
ANSE23-193/10 ANSE23-173/10 ANSE23-191/10 ANSE23-173/11 ANSE23-191/11 ANSE23-193/11
Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Handschuhe
Diese Baumwolljersey-Handschuhe mit vollständiger PVC-Beschichtung halten die Hände warm und trocken und schützen vor Abrieb.
  • Öl- und fettabweisende PVC-Beschichtung
  • PVC-Beschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Hervorragende Griffsicherheit
  • Antistatisch gemäß EN 1149
Ideal für den Umgang mit fett- und ölbeschichteten Objekten sowie mit Chemikalien in kalten Umgebungen. Auch geeignet für Öltransporte im Winter und die Wartung von Kühl- und Lagerräumen.
Zertifizierungen: 23-173: EN 511 (011), EN 388:2016 (3241B), Kat. II
23-191/23-193: EN 511 (111), EN 388:2016 (3121B), Kat. II