Allzweckhandschuhe, KSR®
Lieferant: Ansell
22-515/7.5 22-515/8 22-515/10 22-515/7 22-515/9
ANSE22-515/7.5EA 115 CHF
ANSE22-515/7.5 ANSE22-515/8 ANSE22-515/10 ANSE22-515/7 ANSE22-515/9
Allzweckhandschuhe, KSR®
Handschuhe
Dieser Handschuh aus Baumwoll-Interlockstoff mit kompletter PVC-Beschichtung ist ideal für leichte Arbeiten mit langer Tragedauer.
  • Leicht, flexibel und komfortabel: ideal für lange Tragedauer
  • Hervorragende Griffsicherheit für den Umgang mit kleinen und schwierigen Objekten
  • Slip-on-Stulpe
Geeignete Anwendungen umfassen Wartung, Versand und Empfang, Produktinspektion, Verpackung, die Arbeit mit Werkzeugen und den Umgang mit Aluminiumprofilen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121A); Kat. II