Das leichte RUSH Modell mit Panoramasicht bietet perfekte optische Qualität, maximalen Tragekomfort und ein modernes Design.
- Verstärkter Schutz an der Oberseite
- Verstellbarer, rutschfester Nasensteg
- Rutschfeste Bügel
Erhältlich mit Twilight-Technologie: ESP mit doppelter beschlaghemmender Beschichtung (auf beiden Seiten der Scheibe) zur Vermeidung von Beschlag in den anspruchsvollsten Umgebungen. Bei Verwendung in schlechten Lichtverhältnissen bietet es einen verbesserten Kontrast. Die geringe Lichtdurchlässigkeit eignet sich ideal für Arbeiten im Freien, insbesondere frühmorgens oder spätabends. Modell Twilight filtert 76% des blauen Lichts.
Gewicht: 25 g
Zertifizierungen: EN 170, EN 166 FT