Wägeflaschen, Glas
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44250002 44250004 44250006 44250001 44250003 44250005 44251010 44251011 44251012 44251013 44251014 44251016
611-0098EA 35.4 CHF
611-0098 611-0099 611-0100 HECH44250001 HECH44250003 HECH44250005 HECH44251010 HECH44251011 HECH44251012 HECH44251013 HECH44251014 HECH44251016
Wägeflaschen, Glas
Flaschen Wägegläser
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hervorragende thermische Beständigkeit
Mit austauschbarem Deckel und mattiertem Beschriftungsfeld.