Reaktionsgefäße mit Kappe
Lieferant: Kima
KIMA18166EA 0 CHF
KIMA18166
Reaktionsgefäße mit Kappe
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Non sterile
With attached push-on cap.