Kapillarsäulen, Elite-Q für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
PERCN9316359EA 2460 CHF
PERCN9316359 PERCN9316360
Kapillarsäulen, Elite-Q für Autosystem
Chromatographiesäulen
PLOT-Phasen-Säulen Elite-Q eignen sich ideal für die Analyse leichte Gase und Kohlenwasserstoffe.