PIG® Universal mittelgroßes und großes, fahrbares Notfall-Kit
Lieferant: NEW PIG
KITE203 KITE302 KITE303 KITE402 KITE403 RFLE202 RFLE203 RFLE302 RFLE303 RFLE402 RFLE403 KITE202
121-0063EA 844 CHF
121-0063 121-0068 121-0069 121-0072 121-0073 121-0118 121-0119 121-0123 121-0124 121-0126 121-0127 121-0062
PIG® Universal mittelgroßes und großes, fahrbares Notfall-Kit
Absorptionsmaterial
Schnelle, effektive Lösung zum Sammeln von Verschüttungen, drinnen wie draußen.
  • Der robuste 240 und 360-Liter-Behälter auf Rädern ist mit hochwertigen PIG®-Absorptionsmitteln ausgestattet
  • Leichter Transport der Absorptionsmittel zur Verschüttungsstelle
  • Deckel mit Scharnier erleichtert den Zugriff auf die benötigten Absorptionsmaterialien - einfach aufklappen
  • Container mit großer Aufschrift Auslaufschutz-Kit für eine schnelle Identifizierung
  • Absorptionsmittel zur schnellen Schadensbehebung griffbereit angeordnet
  • Robuste Kautschuk-Rollen laufen leicht über nahezu jede Oberfläche
Der witterungsbeständige Behälter aus Polyethylen schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung (Behälter werden für die Langzeitlagerung am besten drinnen aufbewahrt).
Bitte beachten Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.