2-(Hydroxymethyl)-15-krone-5 ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 75507-25-4
Molecular Formula: C11H22O6
Formula Weight: 250.29
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₂O₆ Siedepunkt: 135 °C (1,5 mmHg) Dichte: 1,175 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192215 CAS-Nummer: 75507-25-4 EINECS: 278-222-4 |