Diphenyleniodoniumchlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
300260-10EA 281 CHF
300260-10
Diphenyleniodoniumchlorid, Millipore®
Diphenyleneiodonium chloride
Formel: C₁₂H₈ClI
MW: 314,55 g/mol
MDL Number: MFCD00214165
CAS-Nummer: 4673-26-1