Diphenyleniodoniumchlorid 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO328660250EA
192
CHF
ACRO328660250
Diphenyleniodoniumchlorid 97+%
Diphenyleneiodonium chloride
Formel:
C₁₂H₈ClI MW: 314,55 g/mol Melting Pt: 312…322 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00214165 CAS-Nummer: 4673-26-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
TLC | ≥97.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |