2-(1-Piperidinyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(1-Piperidino)aniline
A13073.03
A13073.06
A13073.14
A13073.03EA
43.7
CHF
A13073.03
A13073.06
A13073.14
2-(1-Piperidinyl)anilin ≥98%
2-(1-Piperidinyl)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 39643-31-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 96-98°/1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047467
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,26 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C (1 mmHg) Melting Pt: 44…47 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047467 CAS-Nummer: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)