(R)-17-HDoHE
Lieferant: Cayman Chemical
10005099-25
10005099-50
10005099-100
10005099-250
CAYM10005099-25EA
246
CHF
CAYM10005099-25
CAYM10005099-50
CAYM10005099-100
CAYM10005099-250
(R)-17-HDoHE
(R)-17-HDoHE
Formel:
C₂₂H₃₂O₃ |
CAS-Nummer:
155976-53-7 |