(±)-11-HDoHE
Lieferant: Cayman Chemical
33450-25 33450-50 33450-100 33450-250
CAYM33450-25EA 157 CHF
CAYM33450-25 CAYM33450-50 CAYM33450-100 CAYM33450-250
(±)-11-HDoHE
(±)-11-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS-Nummer: 87018-59-5
UN: 1170
ADR: 3,II