cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
277520025 277520100
ACRO277520025EA 60.4 CHF
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer) 98%
cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
Siedepunkt: 181…183 °C
Melting Pt: 47…53 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005099
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %