Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren) zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
8.11866.0001
8.11866.0005
8.11866.0001EA
41.4
CHF
8.11866.0001
8.11866.0005
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren) zS, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Formel:
C₂₀H₃₆O₆ MW: 372.51 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005099 CAS-Nummer: 16069-36-6 EINECS: 240-216-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 46 - 50 °C |
Molar Mass | 372.51 g/mol |
Flash Point | 113 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |