Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex 48 - 50% (aktives SO3), technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 59 CHF
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex 48 - 50% (aktives SO3), technische Qualität
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Formel: C₅H₅NO₃S
MW: 159.16 g/mol
Melting Pt: 155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)