Diethylchlorphosphit ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 589-57-1
Molecular Formula: C4H10ClO2P
Formula Weight: 156.55
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4375
Odour: Acrid
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1098392
Merck Reference: 14,3841
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00009074
Formel:
C₄H₁₀ClO₂P Siedepunkt: 153…155 °C Dichte: 1.082 Flash-Pt: 25 °C (77 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009074 CAS-Nummer: 589-57-1 EINECS: 209-652-2 UN: 2920 ADR: 8,II Merck Index: 14,3841 |