O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethoxyamine hydrochloride
409610100
409610250
ACRO409610100EA
256
CHF
ACRO409610100
ACRO409610250
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99+%
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
C₂H₈ClNO Melting Pt: 130…133 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012956 CAS-Nummer: 3332-29-4 EINECS: 222-060-9 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
HPLC | ≥98.5 % |