Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 22.8 CHF
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001631
CAS-Nummer: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %