O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
105970050
105970250
105971000
ACRO105970050EA
46.7
CHF
ACRO105970050
ACRO105970250
ACRO105971000
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid 99%
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₀ClNO Melting Pt: 238 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012952 CAS-Nummer: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥91 % |
Color scale | ≤40 APHA |