2,6-Xylylisocyanid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
225
CHF
20748.03
20748.06
2,6-Xylylisocyanid
2,6-Xylylisocyanid
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Formel:
C₉H₉N Melting Pt: 73…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013479 CAS-Nummer: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |