Salicylohydroxamsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
132620250 132620050
132620250.EA 96.4 CHF
132620250. 132620050.
Salicylohydroxamsäure 99%
Salicylohydroxamsäure
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 177…185 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002110
CAS-Nummer: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl