3-Amino-4-chlor-N,N-dimethylbenzamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06 B25294.14 B25294.22
B25294.06EA 42.9 CHF
B25294.06 B25294.14 B25294.22
3-Amino-4-chlor-N,N-dimethylbenzamid 97%
3-Amino-4-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Purity: 97% CAS No.: 19694-10-1 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00035785
Formel: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,60 g/mol
Melting Pt: 164…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035785
CAS-Nummer: 19694-10-1
EINECS: 243-231-4