Mucobromsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15998.22
A15998.36
A15998.22EA
154
CHF
A15998.22
A15998.36
Mucobromsäure ≥98%
Mucobromsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 488-11-9
Molecular Formula: C4H2Br2O3
Formula Weight: 257.88
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 1705707
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00063745
Formel:
C₄H₂Br₂O₃ Melting Pt: 121…124 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063745 CAS-Nummer: 488-11-9 EINECS: 207-670-5 UN: 3261 ADR: 8,III |