Mucobromsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
128051000 128055000
ACRO128051000EA 108 CHF
ACRO128051000 ACRO128055000
Mucobromsäure 99+%
Mucobromsäure
Formel: C₄H₂Br₂O₃
Melting Pt: 122…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063745
CAS-Nummer: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %