Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 52.8 CHF
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323.43 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %