Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
408341000 408342500 408340010
408341000.EA 71.6 CHF
408341000. 408342500. 408340010.
Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat 99%
Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat
Formel: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150288
CAS-Nummer: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 43 to 48 % (K.F.)
Solubility (50mg/ml, 50% ethanol) Clear solution
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes