2',7'-Dichlorfluorescein
Lieferant: Roth Carl
ROTHX866.1EA 56.55 CHF
ROTHX866.1
2',7'-Dichlorfluorescein
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
MDL Number: MFCD00005047
CAS-Nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6