2',7'-Dichlorfluorescein
Lieferant: Molekula
MOLEM27741374EA 0 CHF
MOLEM27741374
2',7'-Dichlorfluorescein
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
MDL Number: MFCD00005047
CAS-Nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6