Decyltrimethylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO406230250EA 81.6 CHF
ACRO406230250 ACRO406231000
Decyltrimethylammoniumbromid 99%
Decyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₃H₃₀BrN
MW: 280,30 g/mol
Melting Pt: 243 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041973
CAS-Nummer: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %