tert-Butylethylmalonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
339400250
ACRO339400250EA 95.1 CHF
ACRO339400250
tert-Butylethylmalonat 97%
tert-Butylethylmalonat
Formel: C₉H₁₆O₄
Siedepunkt: 106…110 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.001 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009193
CAS-Nummer: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure