4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07533.0005EA
431
CHF
1.07533.0005
4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat, Supelco®
4-(2-Pyridylazo)resorcin Mononatriumsalz Monohydrat
Formel:
C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O MW: 255,21 g/mol (237,19 anhy) |
MDL Number:
MFCD00150712 CAS-Nummer: 16593-81-0 EINECS: 236-339-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 38 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 255.21 g/mol |
Bulk Density | 630 kg/m3 |
pH | 9.8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |