2-Amino-3-methoxypyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methoxypyrazin-2-amine
AS30649G1
AS30649G5
ACTIAS30649G1EA
48
CHF
ACTIAS30649G1
ACTIAS30649G5
2-Amino-3-methoxypyrazin
2-Amino-3-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD05722793 CAS-Nummer: 4774-10-1 |