(3S)-Tetrahydro-3-furanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 102 CHF
H56476.06 H56476.14
(3S)-Tetrahydro-3-furanol ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.103
Flash-Pt: 79 °C (174 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064327
CAS-Nummer: 86087-23-2