(3S)-Tetrahydro-3-furanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
304430050 304430250
ACRO304430050EA 56.5 CHF
ACRO304430050 ACRO304430250
(3S)-Tetrahydro-3-furanol 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.298 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064327
CAS-Nummer: 86087-23-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)