Chrom(III)sulfat Hydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
33303.22
33303.36
33303.22EA
168
CHF
33303.22
33303.36
Chrom(III)sulfat Hydrat, Reagenzqualität
Chrom(III)sulfat Hydrat
CAS No.: 15244-38-9
Molecular Formula: Cr2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 392.17(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to violet
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016039
Formel:
Cr₂O₁₂S₃·H₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016039 CAS-Nummer: 15244-38-9 EINECS: 233-253-2 |